Learn More
Bariumoxid, 99.5 % (Metallbasis ohne Sr), Sr < 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440740
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440740 25 g 25 Gramm
11450740 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11440740 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044440.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
Barium oxide is used in cathode ray tubes, crown glass, and catalysts. It is used for the adsorption NO and NO2. It also plays an important role for NO2 storage and reduction. It acts as an efficient ethoxylation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-28-5
Summenformel BaO
Molekulargewicht (g/mol) 153.33
MDL-Nummer MFCD00003453
InChI-Schlüssel QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
IUPAC-Name Bariumoxid
SMILES O=[Ba]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium oxide
Schmelzpunkt 1923°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Sr), Sr < 500 ppm
UN-Nummer UN1884
Merck Index 14,986
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali.
Formelmasse 153.33
Reinheit (%) 99.5%
Brechungsindex 1.98
Dichte 5.7 g/mL