Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure Filterhalter, 1/2 Größe
Mit dem wirtschaftlichen Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™ Filterhalter, 1/2 Größe, erzeugen Sie bis zu 2 l Wasser pro Minute in Laborqualität.
Marke: Thermo Scientific™ D5839
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Mit dem wirtschaftlichen Barnstead™ B-Pure Filterhalter, 1/2 Größe, erzeugen Sie bis zu 2 l Wasser pro Minute in Laborqualität. Verwenden Sie diese Filterhalter mit Barnstead™ B-Pure™ Filtern, 1/2 Größe, zur Vorbehandlung von Speisewasser oder für einen Endfilter, um eine gleichbleibende Wasserreinheit zu gewährleisten.
Eigenschaften:- Große Oberfläche gewährleistet lange Lebensdauer
- Fließraten von bis zu 2 l/min.
B-Pure Halter, 1/2 Größe:
- Natürliche Konstruktion aus Polypropylenmaterial gewährleistet die Reinheit
- Kanister mit Schnellverschluss durch Vierteldrehung ermöglichen einen einfachen und schnellen Austausch der Filter
- Für Vor- und Nachfilter mit 25,43 cm (10″)
- Wandhalterung standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Economy Filterhalter:
- Für doppelte offene Filter mit 25,43 cm (10″)
- Kann in jede Wasserleitung geführt werden
Bestellinformationen:
Ein optionales Druckmessgeräte-Kit kann an jedes B-Pure-System angeschlossen werden, um den Ein-/Auslasswasserdruck zu messen. Doppelmessgeräte-Kit (D2780) oder Einzelmessgeräte-Kit (D0780) wählen; separat bestellen.
Erfordert:
Filter. Porengrößen von 0,45 bis 15 μm erhältlich; separat bestellen.
Empfohlen für:
- Vorfiltration für Wassersysteme
- Entfernung von Partikeln und Bakterien
Spezifikation
CE, CSA | |
B-Pure Kartuschen der Größe 1/2 | |
Filterhalter | |
4 °C° bis 49 °C° | |
0,5 Zoll |
Hsp90 -alpha- Probe ; 5 x 96 | |
Labor | |
100 psig | |
2 l/min | |
Nein |