Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für klassische Destillationsanlagen
Erhalten Sie mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien wie z. B. UV-Lampen und Luftfiltern die Leistung Ihrer Thermo Scientific™ Barnstead™ klassischen Destillationsanlage.
103.00 € - 763.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
14885701
|
Thermo Scientific™
25001-DB |
Ventguard Filterelement |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14835731
|
Thermo Scientific™
H3120 |
Filter Ersatz für H3111 |
346.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14875721
|
Thermo Scientific™
H3130 |
Ersatz- Dichtung für Wasser- H3111 |
763.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Erhalten Sie die Leistung Ihrer Destillationsanlage mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien für klassische Destillationsanlagen inklusive UV-Lampe und Thermo Scientific™ Ventgard™ Filterelement (dem Verbrauchsmaterialteil der Ventgard Filtereinheit). Verhindern Sie mit dem Ventgard Luftfilter, dass Luft über die Belüftung des Kondensators in den Tank eindringt, und schützen Sie gespeichertes Wasser vor Schwebstoffen in der Luft, organischen Stoffen und CO2.
Maintain the performance of your still with Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Stills Replacement Consumables, including UV lamp and Thermo Scientific™ Ventgard™ filter element (the consumable portion of the Ventgard filter assembly). Prevent air from entering the reservoir via the condenser atmospheric vent and protect stored water against airborne particulates, organics and CO2 with the Ventgard air filter.