Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Endfilter
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Barnstead™ Endfilter mit ausgewählten Barnstead Rein- und Reinstwasser-Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ D3750
95.95 EUR gültig bis 2020-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "13935" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03572kg
Artikelnummer. 10092323
  • 101.00 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 9
Spezifikation
Endfilter
B-Pure, Nanopure, Easypure II, Easypure II RF, Easypure RoDi, E-Pure (3,4 Einsätze) und TII-Systeme
0.2 µm-Endfilter
0.2 μm-Endfilter