Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ TII Vorratstanks
Die Thermo Scientific™ Barnstead™ TII Vorratstanks für Ihr Barnstead TII Wassersystem sind in zwei Größen und mit verschiedenen Funktionen erhältlich, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.
838.46 € - 1086.66 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Barnstead TII
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 44cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 41cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10775363
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
D14061
Standard Reservoir 30L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10735383
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
D14071
Thrombospondin (TSP) Ab-3 60L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Barnstead™ TII Vorratstanks für Ihr Barnstead TII Wassersystem sind in zwei Größen und mit verschiedenen Funktionen erhältlich, um die individuellen Anforderungen Ihrer Laboranwendungen zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
Barnstead TII
44cm
41cm
18 in.
16 in.