Learn More
Cytiva BAS Phosphor-Speicherfolien
Mit Phosphorfolien können Sie latente Bilder erfassen, die durch ionisierende Strahlung entstehen. Cytiva™ BAS Phosphor-Speicherfolien senden bei laserinduzierter Stimulation proportional zur Menge der Radioaktivität in der Probe Licht aus.
850.00 € - 4688.00 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11360312
|
Cytiva
28-9564-75 |
BAS Phosphorspeicherfolien |
1481.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11350312
|
Cytiva
28-9564-74 |
BAS Phosphorspeicherfolien |
2360.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11370312
|
Cytiva
28-9564-76 |
BAS Phosphorspeicherfolien |
4688.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11310322
|
Cytiva
28-9564-80 |
BAS Phosphor-Speicherfolien |
850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11380312
|
Cytiva
28-9564-77 |
BAS Phosphorspeicherfolien |
2973.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11320322
|
Cytiva
28-9564-81 |
BAS Phosphorspeicherfolien |
1591.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10232628
|
Cytiva
28-9564-82 |
BAS Phosphorspeicherfolien |
1055.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11390312
|
Cytiva
28-9564-78 |
BAS Phosphorspeicherfolien |
1921.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300322
|
Cytiva
28-9564-79 |
BAS Phosphorspeicherfolien |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Benötigt nur etwa ein Zehntel der Belichtungszeit herkömmlicher Autoradiographiefilme.
- Zehn- bis hundertmal empfindlicher als Film, je nach Isotop und Probentyp.
- Der breite lineare Dynamikbereich (fünf Größenordnungen) ermöglicht die Quantifizierung und Visualisierung sowohl schwacher als auch starker Signale in einer einzigen Belichtung.
- Durch die Verwendung von Bildschirmen sind keine Chemikalien, Dunkelkammer oder andere Spezialbehandlungen notwendig.
- Jeder Schritt kann unter normalen Lichtverhältnissen und bei Raumtemperatur am Labortisch durchgeführt werden.
- Ergebnisse werden mit einem bildgebenden System mit Speicherfolie auf Phosphorbasis (z. B. Typhoon, Storm oder PhosphorImager) digitalisiert und mit der Software ImageQuant quantifiziert.
Spezifikation
Je 1 |