missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Basic Delivery Service Heavy Duty Lab Models

Code produit 30281200 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Duration:
2 Weeks
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Duration Conditionnement
30281200 2 Weeks Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30281200 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur Delivery_Prem_Großgewerbe
 Restricted Item
Verfügbar ab: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Basic Delivery Service Heavy Duty Lab Models, curbside drop to end-user or to dealer ramp.

  • Heavy duty lab models with stainless steel interior:
  • Delivery kerbside drop to end-user or to dealer ramp
  • Mainland only (excluding islands and to valley station only)

Spécification

For Use With (Equipment) Heavy duty/ Steel inner liner
Product Type Premium delivery
Duration 2 Weeks
Target Audience Research Laboratories
Species All
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.