Learn More
Alfa Aesar™ Basisches Fuchsin, Elektrophoresereagenz
Marke:  Alfa Aesar™ J66494.06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15407879
  • 18.50 € / 5 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Spezifikation
5g
268° to 270°C (dec.)
632-99-5
337.86
4166684
Kristallines Pulver
Kunststoffflasche
C20H20ClN3
C.I. 42510,Fuchsin basic
Crystalling powder
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation