Learn More
Basic Red 12 (Technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Basic Red 12 (Technical Grade) |
| CAS | 6320-14-5 |
| Summenformel | C25H29N2 . Cl |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Astraphloxin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H29N2.ClH/c1-24(2)18-12-7-9-14-20(18)26(5)22(24)16-11-17-23-25(3,4)19-13-8-10-15-21(19)27(23)6;/h7-17H,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CN1C(=CC=CC2=[N+](C)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c4ccccc14 |
| IUPAC-Name | 1,3,3-Trimethyl-2-[3-(1,3,3-trimethylindol-1-ium-2-yl)prop-2-enyliden]indolchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 393 |
| Formelmasse | 392.2019 |