Learn More
JULABO™ Korb für 1001F
Beschreibung
- Der Edelstahlkorb fasst 20 Flaschen, 0,33 bis 0,5 l
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 Flaschen, je 0,33 l bis 0,5 l |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1001 F |
| Typ | Korb |
| Material | Edelstahl |
| Menge | 1/Packung |