Learn More
Gilac™ Korb für Flaschen
Artikelnummer. 30245705
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Flaschen (1 l)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
30245705 Flaschen (1 l) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30245705 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G660142
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
GILAC Transportkorb für 6 Flaschen aus lebensmittelechtem Kunststoff. Flaschenkiste mit breitem Griff für einfaches Tragen.
  • GILAC Transportkorb für 6 Flaschen aus lebensmittelechtem Kunststoff
  • Flaschenkiste mit breitem Griff für einfaches Tragen
  • Dieser Flaschenträger fasst 6 Flaschen à 1 Liter.
  • Professionell geprüft und für den Einsatz unter hoher Belastung konzipiert.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Rot
Aufnahmevermögen Flaschen (1 l)
Material Polypropylen
Positionen Vertikal
Form Vertikal
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Länge (metrisch) 340 mm
Produkttyp Flaschenträger
Innendurchmesser (metrisch) 10 cm
Einschübe 1
Höhe (metrisch) 280 mm
Array 2 x 3
Breite (metrisch) 255 mm