Learn More
Descripción
Bassoon Monoclonal specifically detects Bassoon in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Bassoon |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SAP7F407 |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:400, Immunoprecipitation 2.5 ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | O88778 |
| Gen-Alias | bassoon (presynaptic cytomatrix protein) |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?