missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAT3/BAG6 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18238760 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18238760 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18238760 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP118928

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

BAT3/BAG6 Polyclonal specifically detects BAT3/BAG6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BAT3/BAG6
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Zusammensetzung TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P46379
Gen-Alias BAT3HLA-B associated transcript-3, BCL2-associated athanogene 6BAG-6, D6S52EHLA-B-associated transcript 3, G3BAG family molecular chaperone regulator 6, HLA-B associated transcript 3, large proline-rich protein BAT3, Protein G3, Protein Scythe, scythe
Gensymbole BAG6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1082 and 1132 of human HLA-B associated transcript 3 (NP_004630.3).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7917
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Show More Show Less

For Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.