Learn More
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10428730 1 g Glasflasche 1 Gramm
10584454 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428730 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164050010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52746-49-3
Summenformel C24H14N2Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 536.48
MDL-Nummer MFCD00149310
InChI-Schlüssel PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
IUPAC-Name Dinatrium;4-[7-(4-Sulfonatophenyl)-1,10-Phenanthrolin-4-yl]Benzylsulfonat;Hydrat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Beige-Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 536.5
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver