Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bax Channel Blocker
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J64257.MA
Weitere Details : CAS : 335165-69-0 Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15446289
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
695.24
Plastic bottle
Powder
10mg
Hygroscopic; Light sensitive
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation