missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAY 60-6583, Tocris Bioscience™

Potent A2B receptor agonist; cardioprotective

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4472/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414814

  • 957.39 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent adenosine A2B receptor agonist (EC50 = 2.83 nM for murine A2B receptor). Displays selectivity for A2B over A1, A2A and A3 receptors. Decreases fMLP-induced superoxide production in neutrophils at low concentrations (1-10 nM). Cardioprotective; attenuates infarct size in a mouse model of myocardial ischemia.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

910487-58-0
379.438
2-6-amino-3,5-dicyano-4-4-cyclopropylmethoxy phenyl pyridin-2-yl sulfanyl acetamide, d0he1p, bay hplc, 2-6-amino-3,5-dicyano-4-4-cyclopropylmethoxy phenyl-2-pyridinyl thio-acetamide, acetamide, 2-6-amino-3,5-dicyano-4-4-cyclopropylmethoxy phenyl-2-pyridinyl thio
2-[6-amino-3,5-dicyano-4-[4-(cyclopropylmethoxy)phenyl]pyridin-2-yl]sulfanylacetamide
C19H17N5O2S
ZTYHZMAZUWOXNC-UHFFFAOYSA-N
11717831
C1CC1COC2=CC=C(C=C2)C3=C(C(=NC(=C3C#N)SCC(=O)N)N)C#N

Spezifikation

BAY 60-6583
910487-58-0
2-6-amino-3,5-dicyano-4-4-cyclopropylmethoxy phenyl pyridin-2-yl sulfanyl acetamide, d0he1p, bay hplc, 2-6-amino-3,5-dicyano-4-4-cyclopropylmethoxy phenyl-2-pyridinyl thio-acetamide, acetamide, 2-6-amino-3,5-dicyano-4-4-cyclopropylmethoxy phenyl-2-pyridinyl thio
C1CC1COC2=CC=C(C=C2)C3=C(C(=NC(=C3C#N)SCC(=O)N)N)C#N
379.438
379.44
50mg
C19H17N5O2S
ZTYHZMAZUWOXNC-UHFFFAOYSA-N
2-[6-amino-3,5-dicyano-4-[4-(cyclopropylmethoxy)phenyl]pyridin-2-yl]sulfanylacetamide
11717831
>98%
Videos