Learn More
Tocris Bioscience™ BAY 707
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18765906
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18765906 25 mg 25 Milligramm
18726946 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18765906 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6562/25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective MTH1 inhibitor
BAY 707 is a potent and selective MTH1 inhibitor (IC50 = 2.3 nM), whicheExhibits no significant activity at 1 μM concentration against a panel of 97 kinases. BAY 707 is cell-permeable and active in vivo, and displays no antitumor activity in vitro or in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-4-[(3 S)-3-methyl-4-morpholinyl]-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
CAS 2109805-96-9
Menge 25 mg
Ziel MTH1 Inhibitors
Summenformel C15H20N4O2
Reinheit 0.98