Learn More
BAZ1A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA551736
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15759690
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RGHRESALKE TLLQEKSRIC AQLARFSEEK FHFSDKPQPD SKPTYSRGRS SNAYDPSQMC AEKQLELRLR DFLLDIEDRI YQGTLGAIKV TDRHIWRSAL ESGRYELLSE ENKENGIIKT VNEDVEEMEI DEQTK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 83%.
BAZ1A Polyclonal antibody specifically detects BAZ1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
BAZ1A
Polyclonal
Unconjugated
BAZ1A
ACF1; ATP-dependent chromatin remodeling protein; ATP-dependent chromatin-remodeling protein; ATP-utilizing chromatin assembly and remodeling factor 1; B930060C03; Baz1a; BC065123; bromodomain adjacent to zinc finger domain 1A; bromodomain adjacent to zinc finger domain protein 1A; bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1A; cbp146; CHRAC subunit ACF1; gene trap locus 5; Gtl5; hACF1; HSPC317; hWALp1; WALp1; WCRF180; Williams syndrome transcription factor-related chromatin-remodeling factor 180
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11177
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NRL2
BAZ1A
Recombinant protein corresponding to Human BAZ1A