missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bazedoxifen-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Bazedoxifene-d4 Acetate |
| CAS | 1133695-49-4 |
| Summenformel | C30 H30 D4 N2 O3 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Bazedoxifene-d4 Acetate, 1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)(ethoxy-d4)]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol Acetate, TSE 424-d4, Viviant-d4, WAY-TES 424-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C30H34N2O3/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3/i18D2,19D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Oc1ccc(Cn2c(c(C)c3cc(O)ccc23)c4ccc(O)cc4)cc1)C([2H])([2H])N5CCCCCC5 |
| IUPAC-Name | 1-[[4-[2-(azepan-1-yl)-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methylindol-5-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 474.627 |
| Formelmasse | 474.282 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?