Learn More
Bazedoxifene N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30009396
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009396 1 mg 1 Milligramm
30006135 5 mg 5 Milligramm
30007942 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009396 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1292801MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1174289-22-5
Summenformel C30 H34 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 486.6
Synonym 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1-oxido-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, 1-[[4-[2-(Hexahydro-1-oxido-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol, Bazedoxifene N-Oxide
IUPAC-Name 2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-[[4-[2-(1-oxidoazepan-1-ium-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]indol-5-ol
SMILES Cc1c(c2ccc(O)cc2)n(Cc3ccc(OCC[N+]4([O-])CCCCCC4)cc3)c5ccc(O)cc15
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bazedoxifene N-Oxide
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H34N2O4/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)31(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)36-19-18-32(35)16-4-2-3-5-17-32/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3
Formelmasse 486.2519