Learn More
Bazedoxifene, TRC
Artikelnummer. 30136361
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136361 50 mg 50 Milligramm
17907854 5 mg 5 Milligramm
17949364 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136361 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB12924550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198481-32-2
Summenformel C30 H34 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 470.6
Synonym 1H-Indol-5-ol, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, 1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol, Bazedoxifene, WAY 140424
IUPAC-Name 1-[[4-[2-(azepan-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methylindol-5-ol
SMILES OC=1C=CC(=CC1)C2=C(C3=CC(O)=CC=C3N2CC4=CC=C(OCCN5CCCCCC5)C=C4)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bazedoxifene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H34N2O3/c1-22-28-20-26(34)12-15-29(28)32(30(22)24-8-10-25(33)11-9-24)21-23-6-13-27(14-7-23)35-19-18-31-16-4-2-3-5-17-31/h6-15,20,33-34H,2-5,16-19,21H2,1H3
Formelmasse 470.2569