Learn More
BD BB515 Streptavidin
Beschreibung
Wirtsarten:
Spezies-Reaktivität: Maus
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Streptavidin |
| Konjugat | Gehäuse BB515 |
| Kreuzreaktivität | Maus |
| Menge | 0,1 mg |
| Form | Affinitätsgereinigt |