Learn More
BD BBL™ Prepared Plated Chromogenic Media: MI Agar
Beschreibung
Erkennt den Grad einer Verschlechterung der Wasserqualität im Trinkwasserverteilungssystem und überwacht den Fortschritt bei den Abhilfemaßnahmen. Liefert präzise und quantifizierbare Ergebnisse und ist zudem weniger zeitaufwändig und kostenintensiv als andere Verfahren.
- Chromogen-fluorogenes Medium für den Nachweis von Gesamtcoliformen und Escherichia coli in maximal 24 Stunden
- In Umgebungslicht zeigt E. coli ein bläulich-graues Aussehen; unter langwelligem UV-Licht fluoresziert es blau-grün
- Coliforme erscheinen in Umgebungslicht cremefarben und fluoreszieren bei langwelligen UV-Licht blau-weiß
- Entspricht EPA-Methode 1604 zur Überwachung von Trinkwasser gemäß der Gesamtcoliformen-Regel sowie Quellwasser unter der Oberflächenwasserbehandlung
Anwendungen:
Für die Prüfung von Umgebungs- und Trinkwasser, Abwässern von Kläranlagen sowie der Herstellung von Getränken und pharmazeutischen Produkten
Bestellinformation
Available dehydrated or in prepared 15 x 60mm plates.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | US, EPA |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 25 °C |
| Format | Fertigplatte |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | MI Agar |
| Zusammensetzung | Nr. 3 Proteose-Pepton 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Laktose 1 g/l, 4-Methylumbelliferyl-beta-D-Galactopyranosid 0,1 g/l, Indoxyl-beta-D-Glucuronid 0,32 g/l, Natriumchlorid 7,5 g/l, Dikaliumphosphat 3,3 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Natriumlaurylsulfat 0,2 g/l, Natriumdesoxycholat 0,1 g/l, Agar 15 g/l, Cefsulodin 5 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Erkennung und Zählung von Escherichia coli und Gesamtcoliformen in Trinkwasser mittels Membranfiltrationstechnik |
| Verpackungsart | Platte |
| Menge | 20/Packung |