Learn More
Brady™ BBP™ WorkHorse™ Serie 33 Chemikalien und Hochtemperaturbeständige Etiketten aus Polypropylen
Artikelnummer. 17108950
Change view
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,375 in.
0,5 in.
0,6 in.
0,75 in.
1 in.
1,75 in.
Breite (angloamerikanisch):
0,825 in.
1 in.
1,3 in.
1,5 in.
2 in.
Menge:
1250/Packung
1500/Packung
2000
2000/Packung
900/Packung
Packungsgröße:
1250 Stück
1500 Stück
2000 Stück
900 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Menge unitSize
17108950 0,25 in. 2 in. 2000/Packung 2000 Stück
17110181 0,25 in. 0,825 in. 1500/Packung 1500 Stück
17150181 0,375 in. 1 in. 1500/Packung 1500 Stück
17140181 0,375 in. 1 in. 2000/Packung 2000 Stück
17170171 0,5 in. 1 in. 2000/Packung 2000 Stück
17130181 0,75 in. 1 in. 2000/Packung 2000 Stück
17190171 1 in. 1 in. 1500/Packung 1500 Stück
17150171 0,6 in. 1,3 in. 1500/Packung 1500 Stück
17120181 0,5 in. 1,5 in. 1500/Packung 1500 Stück
17100181 0,75 in. 1,5 in. 1500/Packung 1500 Stück
17160171 1 in. 1,5 in. 1250/Packung 1250 Stück
17170181 1,75 in. 1,5 in. 900/Packung 900 Stück
17180171 0,5 in. 2 in. 2000 2000 Stück
17160181 1 in. 2 in. 1500/Packung 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17108950 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 148678
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BBP™ WorkHorse Serie 33™ Chemikalien- und hochtemperaturbeständige Etiketten aus Polypropylen sind ideal geeignet für allgemeine Barcode-Anwendungen und widerstehen flüssigem Stickstoff, Autoklavieren und anderen rauen Umgebungen.
  • Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • Betriebstemperatur von -112 bis 158 °F (-80 bis 70 °
Compliance
ASTM D 1000; ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Acryl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Temperaturkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 33 Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Anzahl pro Packung 2000 Etiketten/Rolle
Menge 2000/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 6.35 x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in.
Höhe (metrisch) 6.35 mm
Alternate Part Number B33-151-7425