Learn More
Brady™ BBP12 Elektro-Kit für Etikettendrucker
Bietet alles, was für die Kennzeichnung und Identifizierung von Drähten und Kabeln erforderlich ist. Das Brady™ BBP12 Etikettendrucker-Elektrokit ist ideal für Kunden, die geringe Mengen auf verschiedenen Materialtypen drucken möchten.
Marke: Brady™ 195816
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Das Kit enthält:
- BBP12 Thermotransferdrucker
- USB-Kabel und Netzkabel,
- Produkt-CD, Kurzanleitung und LabelMark Pro CD
- Selbstlaminierende Vinyl-Thermotransferdruckeretiketten
- PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen
- Druckerband für Thermotransferdrucker der 4900 Serie, schwarz (65 x 70 mm)
- Druckerband für Thermotransferdrucker der 7950 Serie, schwarz (110 x 70 mm)
- Druckerband für Thermotransferdrucker der 6600 Serie, schwarz (102 x 74 mm)
Spezifikation
Farb-LCD-Bildschirm | |
202,00 mm | |
258,00 mm | |
Einfarbig | |
BBP12 Thermotransfer-Etikettendrucker, Abwickler, USB-Kabel, Netzkabel, Produkt-CD, Kurzanleitung, LabelMark Pro CD, selbstlaminierende Vinyl-Thermotransferdrucker-Etiketten, PermaSleeve™ Drahtmarkierungshüllen, Thermotransferdrucker-Farbband der Serien 4900, 6600 und 7950, schwarz | |
64 MB | |
300 dpi | |
Seriell, USB, Ethernet | |
2,5 kg | |
Anlagenkennzeichnung, Barcode-Etikettierung, Draht- und Kabelkennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 Jahr | |
110 bis 220 V |
Thermotransfer | |
173 mm | |
Drucker: 258 x 202 x 173 mm | |
BBP12 Etikettendrucker 300 dpi – Elektrokit – UK | |
Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
100 mm/s | |
Kompatibel mit CodeSoft, LabelMark, Windows-basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbieter-Software | |
5° bis 40°C | |
UL; cUL; CE; RoHS; EAC | |
1 Ea. | |
AC-Adapter (UK) |