Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker-Kit EU mit Schneider, Rollenhalter und Workstation PWID Suite
Artikelnummer. 15958970
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
15958970 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15958970 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 198594
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Kit enthält den BBP12-Etikettendrucker, Schneider, Rollenhalter und die Workstation-Software Produkt- und Leitungsidentifizierung, damit Sie sofort mit der Entwicklung professioneller Etiketten beginnen können.
Der Brady™ BBP™12 bietet Ihnen die Flexibilität, alle grundlegenden Etikettentypen mit einer Maschine zu drucken, wodurch Kosten gespart, Ausfallzeiten reduziert und die Beschriftung vereinfacht wird.
  • Über 800 verschiedene Etiketten, einschließlich Großrollen mit externer Zuführung und kundenspezifischen Teilen
  • Spezielle Farbbänder und Medienrollen mit kleinem Kerndurchmesser ermöglichen eine rasche Installation und einen schnellen Materialwechsel
  • Durch die Zentrierung der Farbband-Spindel werden Falten im Farbband praktisch vermieden
  • Die kompakte Größe sorgt dafür, dass an Ihrem Arbeitsplatz oder auf Ihrem Tisch Ordnung herrscht
  • Im Lieferumfang enthalten sind Schneider, Rollenhalter und die Brady™ Workstation PWID Suite
Spezifikation
Displaytyp Farbiger LCD-Bildschirm
Print Technology Thermotransfer
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 203 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Höhe (metrisch) 191 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 10 in.
Tiefe (metrisch) 259 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Farbfunktion Monochrom
Enthält BBP12-Drucker mit vorinstalliertem Schneider, Rollenhalter, USB-Kabel, EU-Netzkabel, Produkt-CD, Kurzanleitung, Brady™ Workstation-Suite „Produkt- und Kabelkennzeichnung“
Sprachen Tschechisch, Holländisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Hauptspeicher 128 MB (Flash), 64 MB (SDB), SD-Flash-Speicherkarte bis zu 32 GB
Modell BBP12.
Druckgeschwindigkeit 101,6 mm/s
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Ethernet, seriell, USB
Betriebssystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 5,1 lb.
Gewicht (metrisch) 2,3 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplatten- und Barcode-Etiketten, Bauteilkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung
Gewährleistung 1 Jahr
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number BBP12-EU-U-C-PWID