Learn More
Brady™ BBP12 Druckerkit EU mit Fläschchenetikett
Beschreibung
- Mit™ BBP 12 haben Sie die Flexibilität, alle Ihre gängigen Etikettentypen mit nur einer Maschine zu drucken – das spart Kosten, reduziert Ausfallzeiten und vereinfacht Ihre Etikettierung.
- Über 800 verschiedene Etikettenarten, darunter Rollenetiketten mit externer Zuführung und kundenspezifische Etiketten, für allgemeine Kennzeichnung, Kabelmarkierung, Anlagenverfolgung und mehr
- Spezielle Farbbänder und Medienrollen mit kleinem Kerndurchmesser ermöglichen eine rasche Installation und einen schnellen Materialwechsel
- Durch die Zentrierung der Farbband-Spindel werden Falten im Farbband praktisch vermieden
- Die kompakte Größe sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsplatz oder Ihre Werkbank nicht überladen wirkt.
- Schiffe mit einer Lizenz für die Brady Arbeitsplatz-Suite Ihrer Wahl: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, die die einfache Erstellung einer breiten Palette von Etiketten und Schildern ermöglicht.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Kit |
| Farbe | Blau, Grau |
| Displaytyp | Farb-LCD |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etiketten |
| Material | Kunststoff |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,21 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 7,99 in. |
| Länge (metrisch) | 259.33 mm |
| Breite (metrisch) | 202.95 mm |
| Mehr anzeigen |