Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Klebebänder aus Polyester – Grau
Zur Beschriftung von glatten Oberflächen und Flächen aus Edelstahl. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyesterbänder aus Polyester B-569 eignen sich optimal für die Anwendung auf sehr glatten Oberflächen oder starren Platten.
Marke:  Brady™ 117951
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11786405
  • 232.00 € / 1 Box
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Anwendung auf sehr glatten Oberflächen
  • Ideal für die Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
Spezifikation
Kompatible Oberfläche: Glatt
Grau
Kartusche
BBP31 Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 Drucker
Je 1
-40 °C bis 100 °C
0.076 mm
30.40 m
1.125 Zoll
Acryl, Permanent
Glanz
Polyester (B-569)
Markierung von Edelstahlrohren
1
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
0.003 Zoll
100 ft. (2,01 m)
29 mm