missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BBS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18066041
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18066041 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18066041 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5144883

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VVHPSIHNLS SSICIPIVPP KDVPVDLHLK AFVGYRSSTQ FHVFESTRQL PRFSMYALTS LDPASEPISY VNFTIAERAQ RVVVWLGQNF Antigen sequence identity: Mouse 82%; Rat 80%.

This gene is a member of the Bardet-Biedl syndrome (BBS) gene family. Bardet-Biedl syndrome is an autosomal recessive disorder characterized by severe pigmentary retinopathy, obesity, polydactyly, renal malformation and mental retardation. The proteins encoded by BBS gene family members are structurally diverse and the similar phenotypes exhibited by mutations in BBS gene family members is likely due to their shared roles in cilia formation and function. Many BBS proteins localize to the basal bodies, ciliary axonemes, and pericentriolar regions of cells. BBS proteins may also be involved in intracellular trafficking via microtubule-related transport. The protein encoded by this gene forms a multiprotein BBSome complex with six other BBS proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BBS2
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen BBS2
Gen-Zugriffsnummer Q9BXC9
Gen-Alias 2410125H22Rik; AI447581; Bardet-Biedl syndrome 2; Bardet-Biedl syndrome 2 (human); Bardet-Biedl syndrome 2 homolog; Bardet-Biedl syndrome 2 protein; Bardet-Biedl syndrome 2 protein homolog; BBS; bbs2; bbs2 protein; fb80a05; MGC20703; RP74; Unknown (protein for MGC:134372); wu:fb80a05
Gensymbole BBS2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 429-518. Recombinant protein control fragment (Product #RP-110130).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 583
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Format Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.