Learn More
BBX Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA552246
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15710201
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NSLPQYSPVT FDRKCVPVPR KKKKTGNVSS EPTKTSKGSG DKWSNKQLFL DAIHPTEAIF SEDRNTMEPV HKVKNIPSIF NTPEPTTTQE PLVGSQKRKA RKTKI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 84%.
BBX Polyclonal antibody specifically detects BBX in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
BBX
Polyclonal
Unconjugated
BBX
5530401J07Rik; 5730403O13Rik; Ag recognized by Treg cells 1; ARTC1; BBX; BBX high mobility group box domain containing; BBX, HMG-box containing; bobby sox homolog; bobby sox homolog (Drosophila); HBP2; HMG box transcription factor BBX; HMG box-containing protein 2; HMG-BOX transcription factor BBX; HSPC339; MDS001; x 001 protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56987
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8WY36
BBX
Recombinant protein corresponding to Human BBX