Learn More
BCAS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16677944
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16677944 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16677944 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA5101470
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
BCAS2 Polyclonal Antibody
BCAS2 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BCAS2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen BCAS2
Gen-Zugriffsnummer O75934, Q9D287
Gen-Alias 6430539P16Rik; AI132645; BCAS2; breast carcinoma amplified sequence 2; breast carcinoma-amplified sequence 2; Breast carcinoma-amplified sequence 2 homolog; C76366; C80030; DAM1; DNA amplified in mammary carcinoma 1 protein; pre-mRNA-splicing factor SPF27; Snt309; SPF27; spliceosome associated protein, amplified in breast cancer; spliceosome-associated protein SPF 27
Gensymbole BCAS2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human BCAS2(Accession O75934), corresponding to amino acid residues R67-Q117.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10286, 295334, 68183
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG