missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BCAS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16528171
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16528171 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16528171 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA592208

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MAGTGLVAGE VVVDALPYFD QGYEAPGVRE AAAALVEEET RRYRPTKNYL SYLTAPDYSA FETDIMRNEF ERLAARQPIE LLSMKRYELP APSSGQKNDI TAWQECVNNS MAQLEHQAVR IENLELMSQH GCNAWKVYNE NLVHMIEHAQ KELQKLRKHI QDLNWQRKNM QLTAGSKLRE MESNWVSLVS KNYEIERTIV QLENEIYQIK QQHGEANKEN IRQDF; Positive Samples: 293T, Jurkat, MCF-7, HeLa, SKOV3, Mouse testis, Mouse spleen, Mouse lung, Rat lung; Cellular Location: Nucleus, nucleolus.

cDNA encoding BCAS2 has been isolated. The deduced 225-amino acid protein contains a central potential N-glycosylation site and multiple N-terminal potential phosphorylation sites. Northern and Southern blot analyses demonstrates expression of a 1.5-kb transcript at various levels in multiple breast cancer cell lines, with greatest amplification in BT-20 and MCF-7 cells. BCAS2 is ubiquitously expressed in normal tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BCAS2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.14 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen BCAS2
Gen-Zugriffsnummer O75934, Q9D287
Gen-Alias 6430539P16Rik; AI132645; BCAS2; breast carcinoma amplified sequence 2; breast carcinoma-amplified sequence 2; Breast carcinoma-amplified sequence 2 homolog; C76366; C80030; DAM1; DNA amplified in mammary carcinoma 1 protein; pre-mRNA-splicing factor SPF27; Snt309; SPF27; spliceosome associated protein, amplified in breast cancer; spliceosome-associated protein SPF 27
Gensymbole BCAS2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-225 of human BCAS2 (NP_0058631).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10286, 295334, 68183
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.