missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCAS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 10402-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16886763

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

BCAS3 is physically associated with histone H3 and histone acetyltransferase complex protein P/CAF (p300/CBP-associated factor) and possesses histone acetyltransferase activity. In breast cancer, several chromosomal sites frequently undergo amplification, implicating the location of genes important for tumor development and progression.
Spezifikation

Spezifikation

BCAS3
Polyclonal
Unconjugated
BCAS3
BCAS3, GAOB1, MAAB, Protein Maab1, Rudhira
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
192197, 363662, 54828
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8CCN5, Q9H6U6
Bcas3
BCAS3 Fusion Protein Ag0646
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote