Learn More
Humanes BCAS3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen PEP1020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15265019
  • 106.00 € / 50 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BCAS3 Synthetisches Peptid, PEP-1020, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem BCAS3 überein. PEP-1020 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20906 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Synthetisches Peptid
54828
Human
200 μg/ml
Flüssig
N
RUO
0.02 % Natriumazid
BCAS3
Blockierungs-Assay, Kontrolle
Human
gereinigt
50 μ g
Blockierungs-Assay, Kontrolle
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
PBS
-20 °C
Human BCAS3
Q9H6U6
Peptid