missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-2 Antibody (U.Toronto patent anti-Bax) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30167669
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30167669 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30167669 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP328015JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bcl-2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon U.Toronto patent anti-Bax
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Wirtsspezies Human
Immunogen Bcl-2
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Autophagy, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Mitophagy, Oncogenes, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 596
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.