Learn More
Bcl-6 (Follicular Lymphoma Marker) Mouse, Clone: rBCL6/1527, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen Bcl-6 (Follicular Lymphoma Marker)
Klon rBCL6/1527
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920808
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
604-MSM10-P1
100 μg
510.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15910808
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
604-MSM10-P0
20 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
Bcl-6 (Follicular Lymphoma Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human bcl-6 protein fragment (apprx. aa256-389)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
95kDa
rBCL6/1527
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
604
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Nuclear
Raji or Ramos cells. Tonsil or Hodgkin's lymphoma.