Learn More
Bcl-6 (Follicular Lymphoma Marker) Mouse, Clone: rBCL6/1527, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 604-MSM10-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920808
  • 522.22 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 26-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Bcl-6 (Follicular Lymphoma Marker)
Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human bcl-6 protein fragment (apprx. aa256-389)
95kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
Primary
604
Immunohistochemistry
rBCL6/1527
Unconjugated
Mouse
IgG1 kappa
Raji or Ramos cells. Tonsil or Hodgkin's lymphoma.
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.