missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCL2L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | BCL2L2 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895474
|
Proteintech
16026-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885474
|
Proteintech
16026-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Using a PCR-based strategy, an additional protein with life-promoting activity, designated Bcl-w, has been identified. The protein is highly conserved between mouse and human and is encoded by a gene located near the TCRalpha gene on chromosome 14. Bcl-w is expressed in myeloid cell lines but not in T and B lymphocytes, and can be found in a wide range of tissues. An alternative splicing event in exon 4 results in two transcripts. The first, Bcl-w, encodes a protein of 193 amino acids, and the second, Bcl-w/rox, encodes a protein 333 amino acids in length. The “rox” portion of Bcl-w/rox shows a striking 66% amino acid sequence identity with the Drosophila rox2 protein; however, the Bcl-w/rox transcript may be expressed at very low levels.Spezifikation
BCL2L2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P70345, Q92843 | |
12050, 599, 60434 | |
BCL2L2 Fusion Protein Ag8863 | |
Primary | |
-20°C | |
BCL2L2 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Apoptosis regulator Bcl W, BCL2L2, KIAA0271 | |
BCL2L2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |