missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16842555 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16842555 20 μL 20 Mikroliter
16832555 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16842555 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 239591AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

B cell Lymphoma 3 is a member of the IkB subfamily of inhibitors. This subfamily is part of the NF-kB transcription factor protein family and it is suggested that a balance in the concentration of various NF-kB family members regulates apoptosis and survival of activated T cells. Bcl-3 has been shown to have versatile functions such as cytoplasmic activation of p50 homodimers, translocation to the nucleus, and modulation of the transcriptional machinery in the nucleus. Bcl-3 activity often relies on several nuclear interacting proteins such as Tip60, Jab1, Bard1, and Pirin.

Spezifikation

Antigen BCL3
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.32 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen BCL3
Gen-Zugriffsnummer P20749
Gen-Alias B cell CLL/lymphoma 3, B cell lymphoma 3 protein, BCL3, D19S37, Proto oncogene BCL3
Gensymbole BCL3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen BCL3 Fusion Protein Ag21040
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 602
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.