Learn More
BCLAF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA552320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15750271
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LLDRGNTRDK EASKEKGSEK GRAEGEWEDQ EALDYFSDKE SGKQKFNDSE GDDTEETEDY RQFRKSVLAD QGKSFATASH RNTEEEGLKY KSKVSLKGNR ESDGFREEKN YKLKETGYVV ERPSTTKDKH KEED Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 90%.
BCLAF1 Polyclonal antibody specifically detects BCLAF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
BCLAF1
Polyclonal
Unconjugated
BCLAF1
2610102K23Rik; 2700025J07Rik; 2810454G14Rik; 5730534O06Rik; Aa2-041; AI450190; AW556225; BCL2 associated transcription factor 1; bcl-2-associated transcription factor 1; BCL2-associated transcription factor 1; Bcl-2-associated transcription factor 1-like protein; BCLAF1; BCLAF1 and THRAP3 family member 1; bK211L9.1; BP-1; BTF; Btf-s; KIAA0164; mKIAA0164
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9774
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NYF8
BCLAF1
Recombinant protein corresponding to Human BCLAF1