Learn More
BCMA Neutralizing Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, recommended for neutralizing assay, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
336.00 € - 2455.00 €
Spezifikation
| Antigen | BCMA Neutralizing |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Human (HEK293) |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17146091
|
ACROBiosystems
BCA-M43-100ug |
100 μg |
336.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
17156091
|
ACROBiosystems
BCA-M43-1mg |
1 mg |
2455.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
BCMA Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects BCMA Neutralizing, recommended for neutralizing assay.Spezifikation
| BCMA Neutralizing | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Primary |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| IgG1 | |
| -20°C |