missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
BCR/ABL Monoclonal antibody specifically detects BCR/ABL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Radioimmune Assays
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | BCR/ABL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Radioimmune Assays (RIA) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 4C12 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:40 - 1:80, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Zugriffsnummer | P11274 |
| Gen-Alias | ABL, ALL, BCR ABL fusion protein, bcr/abl, BCR/ABL fusion protein, Bcr/c abl oncogene protein, BCR-ABL fusion protein, BCRe18/ABL1e3 fusion protein, breakpoint cluster region protein, c-ABL, CML, D22S662, JTK7, p150, PHL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?