missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCR/ABL Antibody (4C12), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18082386 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18082386 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18082386 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1002665R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BCR/ABL Monoclonal specifically detects BCR/ABL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BCR/ABL
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 4C12
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias ABL, ALL, BCR ABL fusion protein, bcr/abl, BCR/ABL fusion protein, Bcr/c abl oncogene protein, BCR-ABL fusion protein, BCRe18/ABL1e3 fusion protein, breakpoint cluster region protein, c-ABL, CML, D22S662, JTK7, p150, PHL
Gensymbole BCR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen BCR/ABL peptide
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 613
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.