missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ BD 1063 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18044952
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18044952 50 mg 50 Milligramm
30001138 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18044952 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0883/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective σ1 ligand, putative antagonist

σ1 receptor antagonist, approximately 50-fold selective over σ2 sites and ≥100-fold selective over opioid, PCP, muscarinic, dopamine, α1, α2, β adrenoceptor, 5-HT1 and 5-HT2 receptors. Prevents hyperlocomotion following cocaine administration in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 206996-13-6
Summenformel C13H20Cl4N2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BD 1063 dihydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 346.13
Reinheit >99%
Molekulargewicht 346.117
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.