Learn More
BD AKP Streptavidin
Artikelnummer. 15886468
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15886468 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15886468 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 551008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorverdünntes, gebrauchsfertiges, anwenderfreundliches Enzym, das eine optimale Signalverstärkung und den Nachweis eines Antigens ermöglicht
  • Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung mit BSA, Proteinstabilisator und ≤0.09 % Natriumazid
Immunhistochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Menge 50 ml
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemie
Nur für Forschungszwecke.