Learn More
BD Annexin V-PE
Dient als empfindliche Sonde zur durchflusszytometrischen Analyse von Zellen, die die Apoptose durchlaufen
288.00 € - 865.00 €
Spezifikation
Probenvolumen | 5 μl |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Produktcode | Marke | Menge | Lagerungspuffer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Lagerungspuffer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12860460
|
BD
556422 |
100 Tests | Wässrige Pufferlösung mit 0.2 % BSA und 0.09 % Natriumazid |
439.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10092374
|
BD
556421 |
200 Tests | Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0,09 % Natriumazid |
865.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15840609
|
BD
560930 |
25 Tests | Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0,09 % Natriumazid |
288.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Format: PE
Durchflusszytometrie
Spezifikation
5 μl | |
4 °C | |
Durchflusszytometrie |
Nur für Forschungszwecke