Learn More
Gibco™ Difco™ Casamino Acids, vitamin assay
Geeignet für den Einsatz in der Herstellung von Diphtherietoxinen.   BD Difco™ Bacto™ Casaminosäuren beinhalten säurehydrolysiertes Kasein mit niedrigen Konzentrationen von Natriumchlorid und Eisen.
126.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Produkttyp Casaminosäuren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vitamin-Assay
Verpackungsart Flasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16219861
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
228820
Vitamin-Assay 100 g
126.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Dehydriertes Format
  • Peptone/Hydrolysate
  • DNR (Latex)-frei
Spezifikation
Spezifikation
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Casaminosäuren
Flasche
Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Vitamin-Assay
Difco™