Learn More
Gibco™ Bacto™ Rindfleischextrakt, getrocknet
Artikelnummer. 16279741
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16279741 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16279741 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 211520
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Getrocknetes Rinderfleischextrakt wird als Ersatz für die Aufgüsse von Fleisch verwendet. BD Difco™ Bacto™ Trockenkulturmedien: Getrocknetes Rinderfleischextrakt ist Teil einer Auswahl an getrockneten Medien und Inhaltsstoffen.
  • Getrocknet
  • Rindfleischextrakt
  • 500 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, COMPF, SMWW
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Zusatzstoff Rindfleischextrakt
Form Dehydriertes Pulver
Produkttyp Extrahieren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockenkulturmedien
Verpackungsart Flasche
Produktlinie Bacto
Menge 500 g
Spezies Rind