Learn More
BD 500GR 212189 - Schafler Agar .
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Schaedler Agar-Base |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 8,2 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 2,5 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 1 g/l, Dextrose 5,8 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 1,7 g/l, Dikaliumphosphat 0,8 g/l, L-Cystin 0,4 g/l, Hämin 0,01 g/l, Tris (Hydroxymethyl) Aminomethan 3 g/l, Agar 13,5 g/l, |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für mehrere Medienrezepturen für die Rückgewinnung anaerober Mikroorganismen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |