Learn More
BD BBL™/Difco™ Medien-Additive/Zutaten/Reagenzien: Penicillinase Concentrate
Zur Kultivierung heterotropher Mikroorganismen
233.00 € - 625.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Zusatzstoff | Penicillinase |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10615886
|
BD
211898 |
Röhrchen | 20 mL |
625.00 €
200 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10369787
|
BD
211899 |
Flasche | 100 mL |
233.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Spezifikation
ISO/DIS, 11014 | |
Penicillinase | |
Flüssig | |
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen |